Learn More
Decaboran, TRC
Artikelnummer. 30367310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367310 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30367310 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2005002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decaborane
CAS 17702-41-9
Menge 2.5 g
Summenformel B10H14
Synonym Boron hydride (B10H14), Decaborane(14), Decaborane (B10H14), NSC 39828, Tetradecahydrodecaborane, nido-Decaborane(14)
InChI-Formel InChI=1S/B10H14/c1-3-5-2-6-4(1)7(3)9(3,5)8(5,6)10(4,6)7/h3-10H,1-2H3
SMILES [BH]123([BH]456[BH]27([H][BH]7389)[H]6)[BH]%10%118[BH]%12%13%14[BH]%1014[BH]%12%155[BH]%13%16([H]%15)[BH]%11%149[H]%16
Molekulargewicht (g/mol) 122.22
Formelmasse 124.2026
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.