Learn More
Decaboran, TRC
Artikelnummer. 30363985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363985 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30363985 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD200500250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decaborane
CAS 17702-41-9
Menge 250 mg
Summenformel B10H14
Synonym Boron hydride (B10H14), Decaborane(14), Decaborane (B10H14), NSC 39828, Tetradecahydrodecaborane, nido-Decaborane(14)
InChI-Formel InChI=1S/B10H14/c1-3-5-2-6-4(1)7(3)9(3,5)8(5,6)10(4,6)7/h3-10H,1-2H3
SMILES [BH]123([BH]456[BH]27([H][BH]7389)[H]6)[BH]%10%118[BH]%12%13%14[BH]%1014[BH]%12%155[BH]%13%16([H]%15)[BH]%11%149[H]%16
Molekulargewicht (g/mol) 122.22
Formelmasse 124.2026