Learn More
Decafluorbenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499526 1 g 1 Gramm
11409536 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19262.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 853-39-4 | C13F10O | 362.126 g/mol
Perfluorobenzophenone was used in the synthesis of fluorinated acridones and acridines. Fluorinated polyetherketones prepared from decafluorobenzophenone. Laser pulse excitation of decafluorobenzophenone (DFB) in acetonitrile yields the triplet 3DFB.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluorobenzophenon wurde bei der Synthese von fluorierten Akridonen und Akridinen verwendet. Fluorierte Polyetherketone, die aus Dekofluorobenzophenon hergestellt wurden. Die Laserpulserregung von Decafluorobenzophenon (DFB.) in Acetonitril liefert das Triplett 3-DFB.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 853-39-4
Summenformel C13F10O
Molekulargewicht (g/mol) 362.126
MDL-Nummer MFCD00000295
InChI-Schlüssel WWQLXRAKBJVNCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym decafluorobenzophenone, benzophenone, decafluoro, perfluorobenzophenone, methanone, bis pentafluorophenyl, bis perfluorophenyl methanone, bis pentafluorophenyl methanone, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methanone, di2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ketone, acmc-209q5n
PubChem CID 70068
IUPAC-Name bis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)methanone
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decafluorobenzophenone
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Menge 1 g
Beilstein 2066476
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 362.12
Reinheit (%) 98%