Learn More
Decamethonium Bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458528
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16458528 10 g 10 Gramm
16421008 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458528 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0570
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Decamethonium Bromide is a nicotinic AChR partial agonist and neuromuscular blocking agent.
Decamethonium Bromide is a nicotinic AChR partial agonist and neuromuscular blocking agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decamethonium Bromide
Physikalische Form Solid
CAS 541-22-0
Farbe White
Menge 10 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H38Br2N2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (199.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (119.53 mM)
SMILES C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-].[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 418.29
Formelmasse 418.29
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research