Learn More
Decanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443449
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16443449 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16443449 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW015309
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Decanoic acid, a component of medium chain triclycerides, is a brain-penetrant and non-competitive inhibitor of AMPA receptor. Decanoic acid has antiseizure effects.
Decanoic acid, a component of medium chain triclycerides, is a brain-penetrant and non-competitive inhibitor of AMPA receptor. Decanoic acid has antiseizure effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decanoic acid
CAS 334-48-5
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H20O2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 130 mg/mL (754.63 mM)
SMILES CCCCCCCCCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 172.27
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism