Learn More
Decoquinate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432246
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 16432246
Marke: Medchem Express HYB1036
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Decoquinate is a quinolone derivative that can be used for research of coccidiosis in domestic ruminants. Decoquinate also has potent activity against both Plasmodium hepatic development and red cell replication.
Decoquinate is a quinolone derivative that can be used for research of coccidiosis in domestic ruminants. Decoquinate also has potent activity against both Plasmodium hepatic development and red cell replication.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decoquinate
Physikalische Form Solid
CAS 18507-89-6
Farbe Off-White
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H35NO5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen H2O : 1 mg/mL (2.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=CC(OCCCCCCCCCC)=C(OCC)C=C2N=C1)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 417.54
Formelmasse 417.54
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.