Learn More
GA International Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers on Large Roll
Artikelnummer. 17811288
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
22 x 15 mm
25,4 x 12,7 mm
31,8 x 22.2 mm
38.1 x 19.1 mm
76,2 x 25,4 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
4000 Stück
5000 Stück
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grün
Lavendel
Minze
Orange
Rosa
Rot
Silber
Zitrone
Artikelnummer. 17811288
Marke: GA International FJT10C32OR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Permanent deep-freeze labels for storage of samples in lab refrigerators, ultra-low temperature freezers, dry ice transport and general lab use.
  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • No curing time, can be stored in freezers immediately after application
  • No additional lamination necessary
  • Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
  • RoHS compliant
  • Waterproof and tearproof
  • Adhere to moist and wet surfaces
  • Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles
Spezifikation
Ausführung Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 2000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to +110°C
Dimensions (LxW) 38.1 x 19.1 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.75 in.
Länge (metrisch) 19.1 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 76.2 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.