Learn More
Gibco™ Definierte Keratinozyten-SFM (1X)
Artikelnummer. 11510366 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11510366 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11510366 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 10744019
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Definiertes Keratinozyten-SFM (1x)
Defined Keratinocyte SFM is a serum-free defined medium optimized for the isolation and expansion of human keratinocytes without the need for bovine pituitary extract (BPE) supplementation or the use of fibroblast feeder layers.
Definiertes Keratinozyten-SFM ist ein serumfreies Medium, das für die Isolierung und Expansion von menschlichen Keratinozyten optimiert wurde, ohne dass Rinder-Hypophysenextrakt (BPE) supplementiert oder Fibroblasten-Nährschichten verwendet werden müssen (1, 2). Die wachstumsfördernde Aktivität von BPE wurde durch die Aufnahme von wachstumsfördernden Mitteln ersetzt, die die konsistente Produktleistung verbessern. Diese wachstumsfördernden Mittel erhalten darüber hinaus die Zellmorphologie, physiologische Marker und das Wachstum. Das Medium ist so formuliert, dass die Fibroblasten-Proliferation gehemmt wird, und es weist eine niedrige Calciumkonzentration (< 0,1 mM) auf. Dies ermöglicht die Isolierung und Kultivierung von hochangereicherten Populationen undifferenzierter Keratinozyten.
Hinweis:
Diese Formulierung enthält einige Komponenten menschlichen und tierischen Ursprungs.
Hinweis:
Eine definierte Keratinozyten-SFM-Masterfile wurde der FDA vorgelegt. Wenden SieSie sich bitte an den technischen Kundendienst oder Ihren lokalen Ansprechpartner,wenn Sie eine Nutzungsberechtigung für Masterfiles benötigen. Definiertes Keratinozyten-SFM besteht aus einem flüssigem Basalmedium und einem gefrorenen Supplement, das zum Zeitpunkt der Verwendung hinzugefügt wird. Das vollständig supplementierte Medium hat unter normalen Verwendungsbedingungen eine Haltbarkeit von 10 Wochen. Die Produktleistung wird durch die Beurteilung des Wachstums von humanen primären Keratinozyten beurteilt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Keratinozyten, Epithelzellen
Klassifikation serumfrei
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Kit
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot
Menge 500 mL
Inhalt und Lagerung • 500 mL definiertes Keratinozyten-SFM-Basalmedium; vor Licht geschützt im Kühlschrank (2 bis 8°C) lagern
• 1 mL definiertes Keratinozyten-SFM-Wachstums-Supplement; vor Licht geschützt im Tiefkühlgerät (-5 bis -20°C) lagern
Komplettmedium: vor Licht geschützt im Kühlschrank (2 bis 8°C) lagern.
Culture Type Säugetierzellkultur
Mostrar más Mostrar menos
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.