Learn More
Dehydroascorbic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16440697
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16440697 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16440697 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY110281
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dehydroascorbic acid, a blood-brain barrier transportable form of vitamin C, mediates potent cerebroprotection in experimental stroke.
Dehydroascorbic acid, a blood-brain barrier transportable form of vitamin C, mediates potent cerebroprotection in experimental stroke.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dehydroascorbic acid
CAS 490-83-5
Farbe Light Nude
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H6O6
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (287.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (28.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]([C@](O1)([H])C(C(C1=O)=O)=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 174.11
Formelmasse 174.11
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation