Learn More
MedChemExpress Delcasertib
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 95.34% |
| CAS | 949100-39-4 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekulargewicht | 2880.28 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 100 mg/mL (34.72 mM) |
| Synonym | KAI-9803∣ BMS-875944 |