Learn More
Delgocitinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443016
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16443016
Marke: Medchem Express HY109053
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Delgocitinib (JTE-052) is a specific JAK inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 13 and 58 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and Tyk2, respectively.
Delgocitinib (JTE-052) is a specific JAK inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 13 and 58 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and Tyk2, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Delgocitinib
CAS 1263774-59-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H18N6O
Menge 25 mg
Synonym JTE-052
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 58 mg/mL (186.89 mM)
SMILES O=C(N(C[C@@H]1C)[C@]21CN(C3=C(C=CN4)C4=NC=N3)CC2)CC#N
Molekulargewicht (g/mol) 310.35
Formelmasse 310.35
Reinheit (%) 99.75%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.