Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Teströhrchengestelle, 16 x 25 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in halber Größe (16 x 25 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke: Fisherbrand™
13.51 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140 °C)
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
- Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
- Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Grün | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
1 | |
120 x 122 x 92 mm | |
122 mm | |
25 mm |
Ja | |
Röhrchen (10 bis 18 ml), Röhrchen (25 mm) | |
16 | |
10 bis 18 ml-Reagenzgläser | |
8/Pckg. | |
120 mm | |
92 mm |