Learn More
Delta-Tocopherol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451027
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16451027 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16451027 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113026
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Delta-Tocopherol is an isomer of Vitamin E.
Delta-Tocopherol is an isomer of Vitamin E.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Delta-Tocopherol
CAS 119-13-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H46O2
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (124.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(C)=C2C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 402.65
Formelmasse 402.65
Reinheit (%) 93.07%
Güte Research
Physikalische Form Viscous Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism