missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Deltonin

Artikelnummer. 16481698
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16481698 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16481698 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN2283
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Deltonin, a steroidal saponin, isolated from Dioscorea zingiberensis Wright, with antitumor activity; Deltonin inhibits ERK1/2 and AKT activation.

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekulargewicht 885.04 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 55659-75-1
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.0%
Löslichkeit DMSO : 50 mg/mL (56.49 mM∣Need ultrasonic)
Ziel ERK∣Akt∣Endogenous Metabolite
Menge 5 mg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.