Learn More
Denatonium benzoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408646
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16408646 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16408646 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1146
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Denatonium benzoate (THS-839) is the most bitter chemical compound known,used as aversive agents (bitterants) to prevent inappropriate ingestion.
Denatonium benzoate (THS-839) is the most bitter chemical compound known,used as aversive agents (bitterants) to prevent inappropriate ingestion.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Denatonium benzoate
CAS 3734-33-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H34N2O3
Menge 100 mg
Synonym THS-839
Löslichkeitsinformationen H2O : 20 mg/mL (44.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[N+](CC)(CC(NC1=C(C)C=CC=C1C)=O)CC2=CC=CC=C2.O=C([O-])C3=CC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 446.58
Formelmasse 446.58
Reinheit (%) 99.84%
Güte Research
Physikalische Form Powder