Learn More
Dengue Virus 2 premembrane (prM) Envelope Mouse anti-Virus, Clone: CC5.A9.E10, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-14844-0.5MG
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18391276
  • 1290.00 € / 0.50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dengue Virus 2 premembrane (prM) Envelope Monoclonal antibody specifically detects Dengue Virus 2 premembrane (prM) Envelope in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dengue Virus 2 premembrane (prM) Envelope
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Mouse
Protein G purified
RUO
Virus
Antibody
IgG1
Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
CC5.A9.E10
Unconjugated
PBS pH 7.4
Recombinant Dengue virus Virus-like particles, a mixture of serotypes 1-4
0.5 mg
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.