Learn More
Dengue Virus 2 premembrane (prM) Envelope Mouse anti-Virus, Clone: CC5.A9.E10, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
526.00 € - 1290.00 €
Spezifikation
| Antigen | Dengue Virus 2 premembrane (prM) Envelope |
|---|---|
| Klon | CC5.A9.E10 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18390126
|
Novus Biologicals
NBP3-14844-0.1MG |
0.1 mg |
526.00 €
0.10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18391276
|
Novus Biologicals
NBP3-14844-0.5MG |
0.5 mg |
1290.00 €
0.50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dengue Virus 2 premembrane (prM) Envelope Monoclonal antibody specifically detects Dengue Virus 2 premembrane (prM) Envelope in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ImmunofluorescenceSpezifikation
| Dengue Virus 2 premembrane (prM) Envelope | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Virus | |
| Recombinant Dengue virus Virus-like particles, a mixture of serotypes 1-4 | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| CC5.A9.E10 | |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS pH 7.4 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified | |
| Antibody |