Learn More
Deoxy-Epinephrin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30005429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2.50 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005429 250 mg 250 Milligramm
30008376 2.5 g 2.50 Gramm
30004169 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005429 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD232920250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-32-8
Summenformel C9 H13 N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 203.67
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Pyrocatechol, 4-[2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (8CI), 3,4-Dihydroxyphenylethylmethylamine hydrochloride, 4-(2-Methylaminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, 4-(2-Methylaminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, Deoxyepinephrine hydrochloride, Ephinine hydrochloride, Epinine hydrochloride, Methyl[β-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl]amine hydrochloride, Methyldopamine hydrochloride, N-Methyldopamine hydrochloride
IUPAC-Name 4-[2-(Methylamino)ethyl] Benzol-1,2-Diol; Hydrochlorid
SMILES Cl.CNCCc1ccc(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deoxy Epinephrine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-5-4-7-2-3-8(11)9(12)6-7;/h2-3,6,10-12H,4-5H2,1H3;1H
Formelmasse 203.0713
Reinheit (%) >95%