Learn More
Deoxyanisoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Deoxyanisoin react to produce a-bromo-4,4'-dimethoxy-deoxybenzoin, and this reaction could happen in the reagent of CCl4 and bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Deoxyanisoin reagiert, wodurch a-Bromo-4,4′-Dimethoxy-Desoxybenzoin entsteht, und diese Reaktion könnte im Reagenz von CCl4 und Brom auftreten.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Deoxyanisoin reagiert, wodurch a-Bromo-4,4′-Dimethoxy-Desoxybenzoin entsteht, und diese Reaktion könnte im Reagenz von CCl4 und Brom auftreten.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Deoxyanisoin |
Schmelzpunkt | 109°C to 113°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1536594 |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water. |
Formelmasse | 256.3 |
Reinheit (%) | 98% |