Learn More
Deoxyarbutin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16472276 500 mg -
16468766 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16472276 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1461
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Deoxyarbutin is a new effective lighten ingredient, can effectively inhibit tyrosinase activity and melanin synthesis to get significant and lasting lightening effect.
Deoxyarbutin is a new effective lighten ingredient, can effectively inhibit tyrosinase activity and melanin synthesis to get significant and lasting lightening effect.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deoxyarbutin
CAS 53936-56-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H14O3
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (514.85 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC=C(OC2CCCCO2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 97.35%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism