Learn More
Deoxycholic acid sodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499106
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16499106 100 mg 100 Milligramm
16432386 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16499106 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0593A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Deoxycholic acid sodium salt (sodium deoxycholate), a bile acid, is a by-product of intestinal metabolism, that activates the G protein-coupled bile acid receptorTGR5.
Deoxycholic acid sodium salt (sodium deoxycholate), a bile acid, is a by-product of intestinal metabolism, that activates the G protein-coupled bile acid receptorTGR5.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deoxycholic acid sodium salt
CAS 302-95-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H39NaO4
Menge 100 mg
Synonym Sodium deoxycholate
Löslichkeitsinformationen H2O : 333.33 mg/mL (804.08 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.25 mg/mL (15.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@@]2([H])[C@H](C)CCC(O[Na])=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@H](O)C3)C)([H])[C@]4([H])C[C@@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 414.55
Formelmasse 414.55
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism