Learn More
MedChemExpress Deoxycytidine triphosphate
Artikelnummer. 16443348
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16443348 10 mg 10 Milligramm
16499876 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16443348 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY101400
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Deoxycytidine triphosphate (dCTP) is a nucleoside triphosphate that can be used for DNA synthesis. Deoxycytidine triphosphate has many applications, such as real-time PCR, cDNA synthesis, and DNA sequencing.
Spezifikation
CAS 2056-98-6
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Menge 10 mg
Versandbedingung Room temperature
Synonym dCTP ∣ 2′-Deoxycytidine-5′-triphosphate
Molekulargewicht 467.16 g/mol
Löslichkeit H2O : 50 mg/mL (107.03 mM; Need ultrasonic)