Learn More
MedChemExpress Deoxycytidine triphosphate
Artikelnummer. 16499876
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16499876
Marke: MedChemExpress HY101400
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress Deoxycytidine triphosphate (dCTP) is a nucleoside triphosphate that can be used for DNA synthesis. Deoxycytidine triphosphate has many applications, such as real-time PCR, cDNA synthesis, and DNA sequencing.
Spezifikation
CAS 2056-98-6
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Menge 50 mg
Versandbedingung Room temperature
Synonym dCTP ∣ 2′-Deoxycytidine-5′-triphosphate
Molekulargewicht 467.16 g/mol
Löslichkeit H2O : 50 mg/mL (107.03 mM; Need ultrasonic)
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.