Learn More
Deruxtecan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428457
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16428457 5 mg 5 Milligramm
16431369 1 mg 1 Milligramm
16405788 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16428457 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13631E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Deruxtecan is an ADC drug-linker conjugate composed of a derivative of DX-8951 (DXd) and a maleimide-GGFG peptide linker, used for synthesizing DS-8201 and U3-1402.
Deruxtecan is an ADC drug-linker conjugate composed of a derivative of DX-8951 (DXd) and a
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deruxtecan
CAS 1599440-13-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C52H56FN9O13
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 35 mg/mL (33.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=CC1=O)N1CCCCCC(NCC(NCC(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C(NCC(NCOCC(N[C@@H]3C4=C5C(C(N6C5)=CC([C@](O)(C(OC7)=O)CC)=C7C6=O)=NC8=CC(F)=C(C)C(CC3)=C48)=O)=O)=O)=O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 1034.05
Formelmasse 1034.05
Reinheit (%) 95.05%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death