Learn More
Des(isopropylamino) Atenolol Diol, TRC
Artikelnummer. 30368249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368249 100 mg 100 Milligramm
30362229 500 mg 500 Milligramm
30358203 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368249 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD290145100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61698-76-8
Summenformel C11 H15 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 225.24
Synonym Benzeneacetamide, 4-(2,3-dihydroxypropoxy)-, 4-(2,3-Dihydroxypropoxy)benzeneacetamide, 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. B (EP)
IUPAC-Name 2-[4-(2,3-Dihydroxypropoxy)Phenyl]Paracetamid
SMILES NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CO)cc1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H15NO4/c12-11(15)5-8-1-3-10(4-2-8)16-7-9(14)6-13/h1-4,9,13-14H,5-7H2,(H2,12,15)
Formelmasse 225.1001
Reinheit (%) >95%