Learn More
Desbromo Brimonidin, TRC
Artikelnummer. 30006144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006144 100 mg 100 Milligramm
17993125 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006144 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD452880100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91147-43-2
Summenformel C11 H11 N5
Molekulargewicht (g/mol) 213.24
Synonym N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 41511
IUPAC-Name N-Quinoxalin-6-ylimidazolidin-2-imin
SMILES C1CNC(=Nc2ccc3nccnc3c2)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11N5/c1-2-9-10(13-4-3-12-9)7-8(1)16-11-14-5-6-15-11/h1-4,7H,5-6H2,(H2,14,15,16)
Formelmasse 213.1014
Reinheit (%) >95%