Learn More
Deshydroxy-Sotalol-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30363144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363144 10 mg 10 Milligramm
30361233 50 mg 50 Milligramm
30360239 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30363144 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29005510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16974-44-0
Summenformel C12 H20 N2 O2 S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 292.83
Synonym N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride
IUPAC-Name N-[4-[2-(Propan-2-ylamino)ethyl]phenyl]methanesulfonamid; Hydrochlorid
SMILES Cl.CC(C)NCCc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H
Formelmasse 292.1012