Learn More
Desmedipham, TRC
Artikelnummer. 30356912
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30356912 25 g 25 Gramm
30354607 500 mg 500 Milligramm
30368316 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30356912 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD28210025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13684-56-5
Summenformel C16 H16 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 300.31
Synonym Carbamic acid, [3-[[(phenylamino)carbonyl]oxy]phenyl]-, ethyl ester (9CI), Carbanilic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, carbanilate (ester) (8CI), 3-Ethoxycarbonylaminophenyl N-phenylcarbamate, Betanex, DMP Stefes, Desmedipham, Destor, EP 475, EP 475 (pesticide), Ethyl N-[3-(N-phenylcarbamoyloxy)phenyl]carbamate, Ethyl m-hydroxycarbanilate carbanilate, SN 38107, Synbetan D
IUPAC-Name [3-(ethoxycarbonylamino)phenyl] N-phenylcarbamate
SMILES CCOC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2ccccc2)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desmedipham
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H16N2O4/c1-2-21-15(19)18-13-9-6-10-14(11-13)22-16(20)17-12-7-4-3-5-8-12/h3-11H,2H2,1H3,(H,17,20)(H,18,19)
Formelmasse 300.111