Learn More
Desmethylnortriptylin, TRC
Artikelnummer. 30350416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350416 5 mg 5 Milligramm
30350056 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30350416 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2930755MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4444-42-2
Summenformel C18H19N
Molekulargewicht (g/mol) 249.35
Synonym 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-propanamine, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Δ5,γ-propylamine, Demethylnortriptyline, Didesmethylamitriptyline, Lu 5-079, N,N-Didemethylamitriptyline
SMILES NCC/C=C1C2=CC=CC=C2CCC3=C/1C=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desmethylnortriptyline
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H19N/c19-13-5-10-18-16-8-3-1-6-14(16)11-12-15-7-2-4-9-17(15)18/h1-4,6-10H,5,11-13,19H2