Learn More
Desonide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498186
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
200 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16498186 100 mg -
16492066 500 mg -
16428438 10 mg 10 Milligramm
16414317 50 mg 50 Milligramm
16411406 200 mg 200 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16498186
Marke: Medchem Express HYB0248
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Desonide is a nonfluorinated corticosteroid anti-inflammatory agent used topically for dermatoses.
Desonide is a nonfluorinated corticosteroid anti-inflammatory agent used topically for dermatoses.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desonide
CAS 638-94-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H32O6
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.09 mM)
SMILES C[C@@]12[C@@]3(C(CO)=O)[C@@](OC(C)(O3)C)([H])C[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=CC(C=C[C@]5(C)[C@@]4([H])[C@@H](O)C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 416.51
Formelmasse 416.51
Reinheit (%) 99.45%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation