Learn More
Deoxyanisoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11419020
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
120-44-5
C16H16O3
256.301
MFCD00008406
SICBLYCPRWNHHP-UHFFFAOYSA-N
desoxyanisoin, deoxyanisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxydeoxybenzoin, deoxy-p-anisoin, deoxy-4-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 4-methoxybenzyl 4-methoxyphenyl ketone, acetophenone, 4'-methoxy-2-p-methoxyphenyl
67120
1,2-Bis(4-Methoxyphenyl)ethanon
COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
120-44-5
C16H16O3
256.301
MFCD00008406
SICBLYCPRWNHHP-UHFFFAOYSA-N
desoxyanisoin, deoxyanisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxydeoxybenzoin, deoxy-p-anisoin, deoxy-4-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 4-methoxybenzyl 4-methoxyphenyl ketone, acetophenone, 4'-methoxy-2-p-methoxyphenyl
67120
1,2-Bis(4-Methoxyphenyl)ethanon
COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Deoxyanisoin react to produce a-bromo-4,4'-dimethoxy-deoxybenzoin, and this reaction could happen in the reagent of CCl4 and bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Deoxyanisoin reagiert, wodurch a-Bromo-4,4′-Dimethoxy-Desoxybenzoin entsteht, und diese Reaktion könnte im Reagenz von CCl4 und Brom auftreten.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Deoxyanisoin
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Menge 25 g
Beilstein 1536594
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 256.3
Reinheit (%) 98%