missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desoxybenzoin p-Toluolsulfonylhydrazon, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7035721
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
19816-85-4
C21H20N2O2S
364.463
MFCD06411289
INMYHVHTZKDKDK-DQRAZIAOSA-N
desoxybenzoin p-toluenesulfonylhydrazone, n-e-1,2-diphenylethylideneamino-4-methylbenzenesulfonamide, toluene-4-sulfonic acid dibenzyl-alpha-ylidenehydrazone, n'-1z-1,2-diphenylethylidene-4-methylbenzenesulfonohydrazide
5834443
N-[(Z)-1,2-diphenylethylidenamino]-4-methylbenzolsulfonamid
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN=C(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
19816-85-4
C21H20N2O2S
364.463
MFCD06411289
INMYHVHTZKDKDK-DQRAZIAOSA-N
desoxybenzoin p-toluenesulfonylhydrazone, n-e-1,2-diphenylethylideneamino-4-methylbenzenesulfonamide, toluene-4-sulfonic acid dibenzyl-alpha-ylidenehydrazone, n'-1z-1,2-diphenylethylidene-4-methylbenzenesulfonohydrazide
5834443
N-[(Z)-1,2-diphenylethylidenamino]-4-methylbenzolsulfonamid
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN=C(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
Als Reagenz wird Desoxybenzoin p-Toluolsulfonylhydrazon verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Desoxybenzoin p-toluenesulfonylhydrazone
Schmelzpunkt 139°C to 143°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 364.46
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'