Learn More
Brady™ Zerstörbare, manipulationssichere, matte Vinyl-Etiketten
Mit dem manipulationssicheren Vinyl-Etikettenmaterial B-351 lassen sich Produktmanipulationen erkennen und das Entfernen von Einzeletiketten verhindern. Drucken Sie ganz einfach fast überall mit einem Brady™ tragbarer Etikettendrucker.
Marke:  Brady™ 170856
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17871749
  • 67.80 € / 360 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Zur Verwendung in der Anlagenverfolgung, bei Typenschildern, Produktsicherheit und Manipulationserkennung
  • Entwickelt, um zu brechen und so Anzeichen von Produktmanipulation anzuzeigen und ein einteiliges Entfernen zu verhindern.
  • Hergestellt mit einem permanenten Klebstoff, der auf nahezu jeder Oberfläche fest haftet.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Stanzform
Top
Etikett
Anlagenverfolgung; Sicherheitsidentifizierung
1
M5-17-351
360 Etiketten/Kartusche
-40 °F bis 176 °F
0,0028 in.
0,5 x 1 in.
1 in.
25.40 mm
0,5 in.
M5-17-351
2011/65/EU, 2015/863
Ohne
Matt
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
BMP51;BMP53;M511;M510
-40 °C
360 Etiketten / Karton
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
-40 °C bis 80 °C
0.071 mm
0,5 in.
25.40 mm
0,5 in
12.70 mm