Learn More
Brady™ Zerstörbare, manipulationssichere, matte Vinyl-Etiketten
Mit dem manipulationssicheren Vinyl-Etikettenmaterial B-351 lassen sich Produktmanipulationen erkennen und das Entfernen von Einzeletiketten verhindern. Drucken Sie ganz einfach fast überall mit einem Brady™ tragbarer Etikettendrucker.
46.20 € - 65.50 €
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität 2011/65/EU, 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17871749
Unterlagen ansehen
Brady™
170856
0,5 x 1 in.
65.50 €
360 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17891829
Unterlagen ansehen
Brady™
170857
2 x 1 in.
46.20 €
160 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung in der Anlagenverfolgung, bei Typenschildern, Produktsicherheit und Manipulationserkennung
  • Entwickelt, um zu brechen und so Anzeichen von Produktmanipulation anzuzeigen und ein einteiliges Entfernen zu verhindern.
  • Hergestellt mit einem permanenten Klebstoff, der auf nahezu jeder Oberfläche fest haftet.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Stanzform
Thermotransfer
Anlagenverfolgung; Sicherheitsidentifizierung
1
-40 °F bis 176 °F
0,0028 in.
1 in.
0,5 in.
2011/65/EU, 2015/863
Ohne
Matt
Vinyl
Unsteril
BMP51;BMP53;M511;M510
-40 °C
-40 °C bis 80 °C
0.071 mm
25.40 mm