missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deuterium Chloride 99% D (7.6 N), Eurisotop

Artikelnummer. 17297486
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Deuterium Chloride; CAS: 7698-05-7; Deuterium (D): 99.0% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 100 g; Packaging: Vial
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17297486 Deuterium Chloride; CAS: 7698-05-7; Deuterium (D): 99.0% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 100 g; Packaging: Vial
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17297486 Lieferant Eurisotop Lieferanten-Nr. D070Z
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Deuterium Chloride 99% D (7.6 N sol in D2O)

  • Quantity: 100 g
  • Packaging: Vial

CoA and MSDS available at Eurisotop.com

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Deuterium Chloride 99% D (7.6 N)
Farbe Farblos
Deuterium (D) 99.0% D
Verpackung Vial
Menge 100 g
CAS 7698-05-7
Schmelzpunkt −85 °C
Summenformel ClH
Synonym Deuterium chloride, Deutero-hydrochloric acid
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
SMILES [1H+].[Cl-]
IUPAC-Name Protonenchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
Güte Research Grade
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.