Learn More
Dexamethason 9,11-Epoxid, TRC
Artikelnummer. 30011519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011519 1 g 1 Gramm
30009965 100 mg 100 Milligramm
30006167 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011519 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2987951G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24916-90-3
Summenformel C22 H28 O5
Molekulargewicht (g/mol) 372.45
Synonym 17,21-Dihydroxy-16α-methyl-9β,11β-epoxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9β,11β-Epoxy-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone 9,11-Epoxide
IUPAC-Name 17,21-Dihydroxy-16-methyl-9,11-Epoxypregna-1,4-Dien-3,20-Dione α ββ
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h6-7,9,12,15-16,18,23,26H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19+,20+,21+,22-/m1/s1
Formelmasse 372.1937
Reinheit (%) >95%