Learn More
Dexamethasone acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461429
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16461429 1 g 1 Gramm
16418727 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16461429 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14648A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dexamethasone acetate (Dexamethasone 21-acetate) is a glucocorticoid receptor agonist. Dexamethasone acetate has the potential for ophthalmic infections treatment.
Dexamethasone acetate (Dexamethasone 21-acetate) is a glucocorticoid receptor agonist. Dexamethasone acetate has the potential for ophthalmic infections treatment.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dexamethasone acetate
CAS 1177-87-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H31FO6
Menge 1 g
Synonym Dexamethasone 21-acetate Hexadecadrol acetate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (115.07 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : ≥ 1 mg/mL (2.30 mM)
SMILES C[C@@]1([C@@]2(O)C(COC(C)=O)=O)[C@](C[C@H]2C)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C1
Molekulargewicht (g/mol) 434.5
Formelmasse 434.5
Reinheit (%) 98.24%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation