Learn More
Dexamethasone phosphate disodium, MedChemExpress
Beschreibung
Dexamethasone phosphate disodium is a glucocorticoid receptor agonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dexamethasone phosphate disodium |
| CAS | 2392-39-4 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H28FNa2O8P |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Dexamethasone 21-phosphate disodium salt |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 100 mg/mL (193.65 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(COP(O[Na])(O[Na])=O)=O)=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 516.4 |
| Mehr anzeigen |