Learn More
Dexmedetomidine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477278
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Artikelnummer. Menge
16477278 10 mg
16449797 5 mg
16443297 50 mg
3 options
Artikelnummer. 16477278
Marke: Medchem Express HY17034A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Dexmedetomidine hydrochloride ((+)-Medetomidine hydrochloride) is a potent, selective and orally active agonist of α2-adrenoceptor, with a Ki of 1.08 nM. Dexmedetomidine hydrochloride shows 1620-fold selectivity against α1-adrenoceptor. Dexmedetomidine hydrochloride exhibits anxiolysis, sedation, and modest analgesia effects.
Dexmedetomidine hydrochloride ((+)-Medetomidine hydrochloride) is a potent, selective and orally active agonist of α2-adrenoceptor, with a Ki of 1.08 nM. Dexmedetomidine hydrochloride shows 1620-fold selectivity against α1-adrenoceptor. Dexmedetomidine hydrochloride exhibits anxiolysis, sedation, and modest analgesia effects.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dexmedetomidine hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 145108-58-3
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H17ClN2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym (+)-Medetomidine hydrochloride(S)-Medetomidine hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (1056.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (211.20 mM)
SMILES C[C@H](C1=CN=CN1)C2=CC=CC(C)=C2C.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 236.74
Formelmasse 236.74
Reinheit (%) 99.39%
Güte Research