missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dexpramipexole dihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16413317
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16413317

Marke: Medchem Express HY17355A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Dexpramipexole dihydrochloride ((R)-Pramipexole dihydrochloride) is a neuroprotective agent and weak non-ergoline dopamine agonist.

Dexpramipexole dihydrochloride ((R)-Pramipexole dihydrochloride) is a neuroprotective agent and weak non-ergoline dopamine agonist.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dexpramipexole dihydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 104632-27-1
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H19Cl2N3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym (R)-Pramipexole dihydrochlorideR-(+)-Pramipexole dihydrochlorideKNS-760704 dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.80 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (351.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(S1)=NC2=C1C[C@H](NCCC)CC2.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 284.25
Formelmasse 284.25
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt