Learn More
Dexpramipexole dihydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Dexpramipexole dihydrochloride ((R)-Pramipexole dihydrochloride) is a neuroprotective agent and weak non-ergoline dopamine agonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dexpramipexole dihydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 104632-27-1 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C10H19Cl2N3S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | (R)-Pramipexole dihydrochlorideR-(+)-Pramipexole dihydrochlorideKNS-760704 dihydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.80 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (351.80 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.