Learn More
Dexrazoxane, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428538
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 16428538
Marke: Medchem Express HYB0581
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress Dexrazoxane (ICRF-187) is a cardioprotective agent.
Dexrazoxane (ICRF-187) is a cardioprotective agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dexrazoxane
CAS 24584-09-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H16N4O4
Menge 10 mg
Synonym ICRF-187 ADR-529 NSC-169780
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (93.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](N(C1)CC(NC1=O)=O)CN(C2)CC(NC2=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 268.27
Formelmasse 268.27
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.