missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+)-DHMEQ, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496118
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496118 10 mg -
16490216 2 mg 2 Milligramm
16488717 5 mg -
16443436 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16496118 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14645A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress (+)-DHMEQ is an activator of antioxidant transcription factor Nrf2. (+)-DHMEQ is the enantiomer of (-)-DHMEQ. (-)-DHMEQ inhibits NF-kB than its enantiomer (+)-DHMEQ.

(+)-DHMEQ is an activator of antioxidant transcription factor Nrf2. (+)-DHMEQ is the enantiomer of (-)-DHMEQ. (-)-DHMEQ inhibits NF-kB than its enantiomer (+)-DHMEQ.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (+)-DHMEQ
CAS 287194-41-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H11NO5
Menge 10 mg
Synonym (1R,2R,6R)-Dehydroxymethylepoxyquinomicin (1R,2R,6R)-DHMEQ
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (382.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC([C@@H](O)[C@@]1([H])O[C@@]21[H])=CC2=O)C3=CC=CC=C3O
Molekulargewicht (g/mol) 261.23
Formelmasse 261.23
Reinheit (%) 99.65%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.