Learn More
Di-Lauroylperoxid, Pure, Fisher Chemical
37.84 € - 59.47 €
Chemische Identifikatoren
CAS 105-74-8
Summenformel C24H46O4
Molekulargewicht (g/mol) 398.628
MDL-Nummer 8964
InChI-Schlüssel YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
PubChem CID 7773
ChEBI CHEBI:82479
IUPAC-Name Dodecanoyldodecanperoxoat
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10548620
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
L/0565/48
100g Kunststoffpulverbehälter 59.47 €
100 Gramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 08-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10111530
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
L/0565/99
5 x 1g Fläschchen 37.84 €
1 Packung
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
105-74-8
398.628
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
7773
Dodecanoyldodecanperoxoat
C24H46O4
8964
lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
CHEBI:82479
CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Spezifikation
Kunststoffpulverbehälter
53°C
105-74-8
8964
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Dodecanoyldodecanperoxoat
7773
398.63g/mol
Weiß
100g
C24H46O4
lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
398.628
CHEBI:82479
Pulver/Feststoff
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Dilauroyl peroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Organisches Peroxid Typ C & D
Gefahrenhinweis
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.