Learn More
Di-N-Octyldichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379218
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11379218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042599.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18416-07-4 | C16H34Cl2Si | 325.433 g/mol
Di-n-octyldichlorosilane is used in the synthesis of organic photovoltaics. It is also used in medicine field, electronic industry and polymer material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18416-07-4
Summenformel C16H34Cl2Si
Molekulargewicht (g/mol) 325.433
MDL-Nummer MFCD01074472
InChI-Schlüssel CVAGYCLEIYGJQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-n-octyldichlorosilane, dichloro dioctyl silane, silane, dichlorodioctyl, dioctyldichlorosilane, dioctyldichlorsilan, dichlorodi-n-octylsilane, di-n-octyldichlorosilane 10g
PubChem CID 248429
IUPAC-Name Dichlor(dioctyl)silan
SMILES CCCCCCCC[Si](CCCCCCCC)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 145°C (0.2mmHg)
Chemischer Name oder Material Di-n-octyldichlorosilane
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 g
Strukturformel [CH3(CH2)7]2SiCl2
UN-Nummer UN2987
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (8.8E-6g/L) at 25°C.
Formelmasse 325.44
Reinheit (%) 97%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.940 g/mL