Learn More
Di-n-Pentyl-Phthalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Di-n-pentyl phthalate is a plasticizer for PVC membrane electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Di-n-Pentylphthalat ist ein Weichmacher für PVC-Membranelektroden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Di-n-pentyl phthalate |
| Dichte | 1.025 |
| Siedepunkt | 342°C |
| Flammpunkt | 118°C (244°F) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3082 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formelmasse | 306.41 |
| Reinheit (%) | 98% |