Learn More
Di-n-Propylphthalat, TRC
Artikelnummer. 30012297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012297 10 g 10 Gramm
30009474 50 g 50 Gramm
17970545 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012297 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49242510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131-16-8
Summenformel C14 H18 O4
Molekulargewicht (g/mol) 250.29
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dipropyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipropyl ester (9CI), Phthalic acid, dipropyl ester (6CI,7CI,8CI), Di-n-Propyl phthalate, Dipropyl benzene-1,2-dicarboxylate, Dipropyl phthalate, NSC 15314, Phthalic acid dipropyl ester, Phthalic acid, bis-propyl ester
IUPAC-Name Dipropylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic acid, bis-propyl ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
Formelmasse 250.1205
Reinheit (%) >95%