Learn More
Alfa Aesar™ Di-p-Toluoyl-D-Weinsäure, 98 %
25.32 € - 212.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 32634-68-7
Summenformel C20H18O8
Molare Masse (g/mol) 386.356
MDL-Nummer MFCD00008552
InChI-Schlüssel CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
Synonym di-p-toluoyl-d-tartaric acid, +-di-1,4-toluoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, unii-4480ma5qip, ditoluoyltartaric acid, +, +-dtta, butanedioic acid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2s,3s, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, --di-p-toluoyl-l-trataric acid
PubChem-CID 263211
IUPAC-Name (2S,3S)-2,3-bis[(4-Methylbenzoyl)Oxy]Butandiolsäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C(C(=O)O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C)C(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11317976
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L13223.06
5g
25.32 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11327976
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L13223.14
25g
64.70 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11337976
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
L13223.22
100g
212.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
29-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
32634-68-7
386.356
CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
263211
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C(C(=O)O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C)C(=O)O
C20H18O8
MFCD00008552
di-p-toluoyl-d-tartaric acid, +-di-1,4-toluoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, unii-4480ma5qip, ditoluoyltartaric acid, +, +-dtta, butanedioic acid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2s,3s, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, --di-p-toluoyl-l-trataric acid
(2S,3S)-2,3-bis[(4-Methylbenzoyl)Oxy]Butandiolsäure
Spezifikation
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
C20H18O8
3225584
CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
(2S,3S)-2,3-bis[(4-Methylbenzoyl)Oxy]Butandiolsäure
263211
98%
5g
32634-68-7
MFCD00008552
di-p-toluoyl-d-tartaric acid, +-di-1,4-toluoyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, unii-4480ma5qip, ditoluoyltartaric acid, +, +-dtta, butanedioic acid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2s,3s, 2s,3s-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, --di-p-toluoyl-l-trataric acid
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C(C(=O)O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C)C(=O)O
386.356
386.36
169°C to 171°C
+139° (c=1 in Ethanol)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)