Learn More
Di-Kaliumhydrogenorthophosphat-Trihydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500g
1kg
Spezifikation
Farbe | Weiß |
pH | 8.5 to 9.6 |
Menge | 1kg |
Formelmasse | 228.23g/mol |
Physikalische Form | Fest |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium phosphate, dibasic trihydrate