Learn More
Di-Natriumhydrogenorthophosphat, für Elektrophorese, dibasisch, wasserfrei, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500g
3kg
Verpackung:
Kunststofffass
Kunststoffpulverbehälter
Beschreibung
Di-Natriumhydrogenorthophosphat, für die Elektrophorese, dibasisch, wasserfrei
Spezifikation
Farbe | Weiß |
pH | 8.7 to 9.3 |
Menge | 500g |
Formelmasse | 141.96g/mol |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |